Wichtige Dokumente
337803
Fluorwasserstoff-Melamin-Komplex
30:70 % (w/w)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7FN6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
30:70 % (w/w)
Dichte
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
F[H].Nc1nc(N)nc(N)n1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)