Merck
337684
Sigma-Aldrich
Di-μ-chloro-bis-[bis-(diphenylphosphino)-methan-palladium(I)] Dichlormethan-Addukt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C51H46Cl4P4Pd2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1137.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
mp (Schmelzpunkt)
247 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Pd].Cl[Pd].ClCCl.C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.C(P(c5ccccc5)c6ccccc6)P(c7ccccc7)c8ccccc8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)