Merck
337641
Sigma-Aldrich
Kupfer(I)-Thiophenolat Kupfer(I)-salz
98%
Synonym(e):
Kupfer(I)-thiophenolat
About This Item
Lineare Formel:
C6H5SCu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.71
Beilstein:
3709171
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Cu]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Cu/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
InChIKey
PNNJYDODNCALKD-UHFFFAOYSA-M
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)