Merck
335487
Sigma-Aldrich
2-Benzoylamino-4,4′-dinitrobiphenyl
98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CONHC6H3(NO2)C6H4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
239-242 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2NC(=O)c3ccccc3)[N+]([O-])=O