Wichtige Dokumente
334766
6-Fluor-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12FN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
34-36 °C (lit.)
SMILES String
CC1CCc2cc(F)ccc2N1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?