Wichtige Dokumente
332275
3-O-Acetyl-1,2:5,6-di-O-isopropyliden-α-D-glucofuranose
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]25/D −37°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
60-62 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)[C@H]3COC(C)(C)O3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)