Merck
331686
Sigma-Aldrich
2-Fluor-4-methoxyacetophenon
99%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(OCH3)COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
COc1ccc(C(C)=O)c(F)c1
InChI
1S/C9H9FO2/c1-6(11)8-4-3-7(12-2)5-9(8)10/h3-5H,1-2H3
InChIKey
PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone may be used in chemical synthesis.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)