Merck
331252
Sigma-Aldrich
Didecyldimethylammoniumbromid -Lösung
technical grade, 75 wt. % gel in H2O
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)9]2N(CH3)2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
technical grade
Konzentration
75 wt. % gel in H2O
SMILES String
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)