Merck
331147
Sigma-Aldrich
4-Hydrazonomethyl-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazolin-3-oxid
97%
Synonym(e):
1-Hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazolin-4-carbaldehyd-hydrazon-3-oxid, HHTI
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.24
Beilstein:
6862527
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
97%
SMILES String
CC1(C)N(O)C(C)(C)[N+]([O-])=C1\C=N\N
InChI
1S/C8H16N4O2/c1-7(2)6(5-10-9)11(13)8(3,4)12(7)14/h5,14H,9H2,1-4H3/b10-5+
InChIKey
RECWZGQVKLHOJZ-BJMVGYQFSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)