Merck
328340
Sigma-Aldrich
(2-Methyl-2-propenyl)-phenylether
90%, technical grade
Synonym(e):
Methallyl phenyl ether
About This Item
Lineare Formel:
H2C=C(CH3)CH2OC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Qualität
technical grade
Dampfdichte
5.1 (vs air)
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.514 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
Dichte
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)COc1ccccc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)