Wichtige Dokumente
327972
Aceanthrenchinon
96%
Synonym(e):
1,2-Aceanthrylendion
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
270-273 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
O=C1C(=O)c2c3ccccc3cc4cccc1c24
InChI
1S/C16H8O2/c17-15-12-7-3-5-10-8-9-4-1-2-6-11(9)14(13(10)12)16(15)18/h1-8H
InChIKey
YAIBDWAANBTYIA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)