Merck
327700
Sigma-Aldrich
1,2-Bis-(diphenylarsino)-ethan
94%
Synonym(e):
1,2-Bis-(diphenylarsino)-ethan
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2AsCH2CH2As(C6H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
486.31
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
94%
mp (Schmelzpunkt)
103-108 °C (lit.)
SMILES String
C(C[As](c1ccccc1)c2ccccc2)[As](c3ccccc3)c4ccccc4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)