Merck
325651
Sigma-Aldrich
Europium(III)-sulfat Hydrat
99.9% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
Eu2(SO4)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
592.12 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Zusammensetzung
Degree of hydration, ~8
SMILES String
O.[Eu+3].[Eu+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)