Merck
324957
Sigma-Aldrich
Cyclobutan-1,2,3,4-tetracarbonsäure-tetramethylester
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
SMILES String
COC(=O)C1C(C(C1C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable