Merck
324183
Sigma-Aldrich
2,5-Dibrom-3,4-hexandion
95%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(Br)COCOCH(Br)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.93
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.512 (lit.)
bp
101-103 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(Br)C(=O)C(=O)C(C)Br