Merck
318523
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-γ-Butyrolacton-γ-carbonsäure-ethylester
93%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
93%
Optische Aktivität
[α]25/D +7.5°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
135-140 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)O1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)