Wichtige Dokumente
316601
3,9,10-Tribrom-(−)-campher
93%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13Br3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
93%
Optische Aktivität
[α]20/D −62°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
100-103 °C (lit.)
SMILES String
CC1(CBr)[C@H]2CC[C@]1(CBr)C(=O)C2Br
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)