Merck
309648
Sigma-Aldrich
(+)-1,4-Bis-O-(4-chlorbenzyl)-D-threit
97%
Synonym(e):
(R,R)-(+)-1,4-Bis(4-chlorbenzyloxy)-2,3-butandiol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20Cl2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.26
Beilstein:
5295122
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Assay
97%
SMILES String
O[C@H](COCc1ccc(Cl)cc1)[C@H](O)COCc2ccc(Cl)cc2
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)