Merck
309109
Sigma-Aldrich
Naphthalin-2,3-dicarbonsäure-dimethylester
99%
About This Item
Lineare Formel:
C10H6(CO2CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
solid
bp
141-145 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1cc2ccccc2cc1C(=O)OC
InChI
1S/C14H12O4/c1-17-13(15)11-7-9-5-3-4-6-10(9)8-12(11)14(16)18-2/h3-8H,1-2H3
InChIKey
MPDGBCOIHNLQMR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)