Merck
303151
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-1-thio-β-D-glucopyranose-3,4,6-triacetat
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H21NO8S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.38
MDL-Nummer:
Assay
96%
SMILES String
CC(=O)N[C@H]1[C@H](S)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)