Merck
302899
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethylbenzoin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
SMILES String
Cc1ccc(cc1)C(O)C(=O)c2ccc(C)cc2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)