Merck
298921
Sigma-Aldrich
2-Benzoylnaphthalin
97%
Synonym(e):
2-Naphthyl phenyl ketone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
SMILES String
O=C(c1ccccc1)c2ccc3ccccc3c2