Merck
297062
Sigma-Aldrich
tert.-Butyl-methoxy-diphenylsilan
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22OSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
SMILES String
CO[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)C(C)(C)C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup