Merck
29550
Sigma-Aldrich
N-Cyclohexylsulfaminsäure
≥98.0% (T)
Synonym(e):
Cyclaminsäure, Cyclohexansulfaminsäure
Größe auswählen
500 G
CHF 219.00
CHF 219.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 219.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.24
Beilstein:
2208885
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 219.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0% (T)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
~180 °C (dec.)
Löslichkeit
dioxane: 1 g/10 mL, clear, colorless (hot)
SMILES String
OS(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10)
InChIKey
HCAJEUSONLESMK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The N-cyclohexylsulfamic acid salts of well−known therapeutic agents were prepared[1].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Modification of physical properties of certain antitussive and antihistaminic agents by formation of N-cyclohexylsulfamate salts.
J A CAMPBELL et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 51, 931-934 (1962-10-01)
Lin Yi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 386(3), 666-674 (2006-05-26)
Characterizing the biological effects of metabolic transformations (or biotransformation) is one of the key steps in developing safe and effective pharmaceuticals. Sulfate conjugation, one of the major phase II biotransformations, is the focus of this study. While this biotransformation typically