Wichtige Dokumente
293792
Methylthiomethyl-p-tolylsulfon
98%
Synonym(e):
Methyl-(p-toluolsulfonylmethyl)-sulfid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4SO2CH2SCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.32
Beilstein:
2259685
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
82-85 °C (lit.)
SMILES String
CSCS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)