Merck
293628
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methylacetanilid
98%
Synonym(e):
2′-Hydroxy-p-acetotoluidide, 3-Methyl-6-acetamidophenol, 5-Methyl-2-acetamidophenol, N-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)acetamide
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONHC6H3(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
170-172 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-8(9(12)5-6)10-7(2)11/h3-5,12H,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
HTVPAACTHAQQAS-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)