Merck
292680
Sigma-Aldrich
Methyl-β-D-glucopyranosid
99%
Synonym(e):
β-Methyl-D-glucosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O6 · 0.5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.19
Beilstein:
81567
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −32.6°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
111-113 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)