Merck
291269
Sigma-Aldrich
Essigsäure-(2,2,2-trichlor-1-phenylethylester)
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2CH(CCl3)C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.54
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
86-89 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)OC(c1ccccc1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C10H9Cl3O2/c1-7(14)15-9(10(11,12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3
InChIKey
JKRWZLOCPLZZEI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)