Wichtige Dokumente
289582
2-Ethyl-3-methylpyrazin
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.503 (lit.)
bp
57 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.987 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCc1nccnc1C
InChI
1S/C7H10N2/c1-3-7-6(2)8-4-5-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
LNIMMWYNSBZESE-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?