Wichtige Dokumente
287784
(1R,2R,3S,5R)-(−)-Pinandiol
99%
Synonym(e):
(−)-2-Hydroxyisopinocampheol, [1R-(1α,2α,3α,5α))]-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2,3-diol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]21/D −8.6°, c = 6.5 in toluene
Optische Reinheit
ee: 97% (GLC)
bp
101-102 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
57-59 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC1(C)[C@H]2C[C@H](O)[C@](C)(O)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m1/s1
InChIKey
MOILFCKRQFQVFS-BDNRQGISSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?