Wichtige Dokumente
284084
γ-Carboxy-L-glutaminsäure
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.14
Beilstein:
2417114
MDL-Nummer:
Assay
98%
SMILES String
N[C@@H](CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?