Merck
284033
Sigma-Aldrich
Maltopentaose Hydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H52O26 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
828.72 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
Optische Aktivität
[α]25/D +179°, c = 1 in H2O
SMILES String
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]5CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)