Wichtige Dokumente
281174
Kobalt
wire, diam. 0.5 mm, 99.995%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Co
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.93
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
99.995%
Form
wire
Widerstandsfähigkeit
6.24 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
0.5 mm
bp
2900 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Co]
InChI
1S/Co
InChIKey
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?