Merck
281093
Sigma-Aldrich
N-Benzoyl-L-threonin
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH(NHCOC6H5)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]21/D +25.6°, c = 1.5 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
145-147 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-7(13)9(11(15)16)12-10(14)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,13H,1H3,(H,12,14)(H,15,16)/t7-,9+/m1/s1
InChIKey
IOQIWWTVXOPYQR-APPZFPTMSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)