Merck
280313
Sigma-Aldrich
N,N-Bis-(p-toluolsulfonylmethyl)-ethylamin
96%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3C6H4SO2CH2)2NC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
110-115 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)CS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2