Merck
276898
Sigma-Aldrich
6-Amino-2,4-dihydroxy-5-nitrosopyrimidin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
97%
SMILES String
Nc1nc(O)nc(O)c1N=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)