Wichtige Dokumente
276774
1,2,3-Triphenylbenzol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
157-159 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2cccc(-c3ccccc3)c2-c4ccccc4
InChI
1S/C24H18/c1-4-11-19(12-5-1)22-17-10-18-23(20-13-6-2-7-14-20)24(22)21-15-8-3-9-16-21/h1-18H
InChIKey
CHBDXRNMDNRJJC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)