Merck
276197
Sigma-Aldrich
4-Methylurazol
98%
Synonym(e):
4-Methyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
235-237 °C (lit.)
SMILES String
CN1C(=O)NNC1=O
InChI
1S/C3H5N3O2/c1-6-2(7)4-5-3(6)8/h1H3,(H,4,7)(H,5,8)
InChIKey
XJOOWWMZMXBLAO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)