Merck
276057
Sigma-Aldrich
(+)-N,N′-Dibenzyl-L-weinsäurediamid
99%
Synonym(e):
N,N′-Dibenzyl-L-tartramid
About This Item
Lineare Formel:
[-CH(OH)CONHCH2C6H5]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +83°, c = 5.5 in pyridine
mp (Schmelzpunkt)
198-200 °C (lit.)
SMILES String
O[C@H]([C@@H](O)C(=O)NCc1ccccc1)C(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C18H20N2O4/c21-15(17(23)19-11-13-7-3-1-4-8-13)16(22)18(24)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16,21-22H,11-12H2,(H,19,23)(H,20,24)/t15-,16-/m1/s1
InChIKey
BBYSAHVLSFBCMN-HZPDHXFCSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)