Merck
273430
Sigma-Aldrich
2-Methoxyisophthalsäure
85%
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H3(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
85%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
213-215 °C (lit.)
SMILES String
COc1c(cccc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O5/c1-14-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
ZRWAPLTWCQQSAN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
remainder 2-methoxy-3-methylbenzoic acid
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)