Merck
272876
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-(methylthio)-benzoesäure
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.24
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
111-114 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)