Wichtige Dokumente
272833
2-Phenylthiochromen-4-on
98%
Synonym(e):
1-Thioflavone
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
125-127 °C (lit.)
SMILES String
O=C1C=C(Sc2ccccc12)c3ccccc3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?