Merck
271950
Sigma-Aldrich
Acetazolamid
99%
Synonym(e):
5-Acetamido-1,3,4-thiadiazol-2-sulfonamid, N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-acetamid, N-[5-(Aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-acetamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N4O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
Assay
99%
SMILES String
CC(=O)Nc1nnc(s1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
InChIKey
BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Carboanhydrasehemmer; erhöht den zerebralen Blutfluss.
Biochem./physiol. Wirkung
Hemmt die Wasserdurchlässigkeit von Membranen durch Interaktion mit Aquaporinen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)