Merck
269204
Sigma-Aldrich
Methylsulfinylessigsäure-methylester
96%
About This Item
Lineare Formel:
CH3S(O)CH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.17
Beilstein:
1854014
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
Assay
96%
SMILES String
COC(=O)CS(C)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)