Merck
268240
Sigma-Aldrich
Nickel
wire, diam. 0.5 mm, ≥99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.69
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Assay
≥99%
Form
wire
Widerstandsfähigkeit
6.97 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
0.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1453 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChIKey
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch