Merck
266027
Sigma-Aldrich
Titan
wire, wire diam. 0.25 mm, 99.99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
47.87
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99.99%
Form
wire
Selbstzündungstemp.
860 °F
Widerstandsfähigkeit
42.0 μΩ-cm, 20°C
Drahtdurchm.
0.25 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1660 °C (lit.)
Dichte
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChIKey
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)