Merck
263990
Sigma-Aldrich
Bismut
ingot, 99.999%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Bi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.98
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.999%
Form
ingot
Widerstandsfähigkeit
129 μΩ-cm, 20°C
bp
1560 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
271 °C (lit.)
Dichte
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChIKey
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)