Wichtige Dokumente
258474
N4-Benzoyl-2′-deoxycytidin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
215-220 °C (dec.)
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(NC(=O)c3ccccc3)=NC2=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)