Wichtige Dokumente
258172
2,3-Dibrom-propionitril
technical grade, 90%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2CH(Br)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.87
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Assay
90%
Verunreinigungen
5% 3-bromopropionitrile
Brechungsindex
n20/D 1.545 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
Dichte
2.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
BrCC(Br)C#N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?