Merck
254762
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfurylchlorid
98%
Synonym(e):
2-Chlormethyl-tetrahydrofuran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9ClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.58
Beilstein:
102716
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
41-43 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCC1CCCO1
InChI
1S/C5H9ClO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
InChIKey
IVJLGIMHHWKRAN-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)